Tisk…
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA 4300 CZK
APOSOR950102-1G APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622241
CAS číslo: 162959-94-6