6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-5-methylopyridine-3-boronic acid, 6-Bromo-5-methyl-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Bromo-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9501-1G
OR9501-5G
OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA
622
CZK
APOSOR9501-1G
APOSOR9501-5G
APOSOR9501-25G
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BBrNO₂ MW: 215,84 g/mol Bod tání: 238…240 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08274468 CAS číslo: 1003043-34-2 |