Tisk…
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl 3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 622 CZK
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,3 g/mol
Bod tání: 141…142,5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22409620
CAS číslo: 143557-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III