Tisk…
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950043-25G OR950043-5G
APOSOR950043-25GEA 6220 CZK
APOSOR950043-25G APOSOR950043-5G
(±)-5-Methyl-2-hexanol 95%
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Vzorec: C₇H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004558
CAS číslo: 627-59-8