2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR9500-1G
OR9500-5G
APOSOR9500-1GEA
622
CZK
APOSOR9500-1G
APOSOR9500-5G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BClNO₂ MW: 171,39 g/mol Bod tání: 180…183 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03411564 CAS číslo: 1003043-40-0 |