2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR9499-1G
OR9499-25G
OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA
622
CZK
APOSOR9499-1G
APOSOR9499-25G
APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₃ MW: 166,97 g/mol Bod tání: 102…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06201036 CAS číslo: 854373-97-0 |