N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR949865-1G
OR949865-250MG
OR949865-5G
APOSOR949865-1GEA
2480
CZK
APOSOR949865-1G
APOSOR949865-250MG
APOSOR949865-5G
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Methylpiperidine-4-carboxamide
Vzorec:
C₇H₁₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411316 CAS číslo: 1903-69-1 |