Tisk…
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-1,3,3-trimethylisoquinoline
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 2940 CZK
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₅N
MW: 173.26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00608546
CAS číslo: 79023-51-1