Tisk…
3-Methylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949642-25G OR949642-500G OR949642-5G
APOSOR949642-25GEA 0 CZK
APOSOR949642-25G APOSOR949642-500G APOSOR949642-5G
3-Methylcyclohexanol 95%
3-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001446
CAS číslo: 591-23-1