Tisk…
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949617-1G OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA 3380 CZK
APOSOR949617-1G APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₇H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234338
CAS číslo: 37482-64-7