Tisk…
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 18420 CZK
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690249
CAS číslo: 859850-79-6