Tisk…
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 7510 CZK
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Vzorec: C₃₁H₃₂N₂O₇
Bod tání: 151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010113
CAS číslo: 40615-39-2