Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9494-1G OR9494-250MG
APOSOR9494-1GEA 1120 CZK
APOSOR9494-1G APOSOR9494-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Vzorec: C₉H₉ClO₃S
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202209
CAS číslo: 24437-48-7