Tisk…
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 622 CZK
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656270
CAS číslo: 1003042-59-8