Tisk…
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 622 CZK
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₃
MW: 184.3847 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656269
CAS číslo: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8 III