3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9490-1G
OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA
20400
CZK
APOSOR9490-1G
APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₀BNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258757 CAS číslo: 957034-42-3 |