5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G
OR9489-5G
OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA
622
CZK
APOSOR9489-1G
APOSOR9489-5G
APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₂ MW: 136.95 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03428528 CAS číslo: 173999-18-3 |