Tisk…
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9487-1G OR9487-25G OR9487-5G OR9487-250MG
APOSOR9487-1GEA 1250 CZK
APOSOR9487-1G APOSOR9487-25G APOSOR9487-5G APOSOR9487-250MG
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095046
CAS číslo: 915201-07-9