Tisk…
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948690-1G
APOSOR948690-1GEA 8700 CZK
APOSOR948690-1G
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13248693
CAS číslo: 304693-70-7