Tisk…
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 2480 CZK
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Bod varu: 253 °C
Hustota: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041255
CAS číslo: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II