Tisk…
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR948230-5G
APOSOR948230-5GEA 3440 CZK
APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClIN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD13185454
CAS číslo: 550347-54-1