Tisk…
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
OR948176-100G
APOSOR948176-100GEA 1820 CZK
APOSOR948176-100G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053912
CAS číslo: 18171-19-2