Tisk…
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948118-1G OR948118-250MG
APOSOR948118-1GEA 6780 CZK
APOSOR948118-1G APOSOR948118-250MG
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00471460
CAS číslo: 89781-52-2