Tisk…
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947992-1G OR947992-250MG
APOSOR947992-1GEA 2480 CZK
APOSOR947992-1G APOSOR947992-250MG
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Vzorec: C₇H₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111016
CAS číslo: 69879-30-7