Tisk…
FA-Gly-OH 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 5390 CZK
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080918
CAS číslo: 124882-74-2