Tisk…
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 2200 CZK
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00546824
CAS číslo: 1702-18-7