Tisk…
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947764-1G OR947764-5G
APOSOR947764-1GEA 9100 CZK
APOSOR947764-1G APOSOR947764-5G
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 752970-45-9