Tisk…
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947693-100MG OR947693-1G OR947693-250MG
APOSOR947693-100MGEA 6220 CZK
APOSOR947693-100MG APOSOR947693-1G APOSOR947693-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659646
CAS číslo: 122222-09-7