1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947550-1G
OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA
0
CZK
APOSOR947550-1G
APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec:
C₃H₄BrN₃ MW: 161,990 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26142695 CAS číslo: 1823380-61-5 |