Tisk…
6-Nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Nitroindazole, 6-Nitro-1H-indazole, 6-NINA
OR9475-25G
APOSOR9475-25GEA 705 CZK
APOSOR9475-25G
6-Nitro-1H-indazole
6-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005695
CAS číslo: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9