Tisk…
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 14650 CZK
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
MW: 216.0751 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11841053
CAS číslo: 532440-88-3