Tisk…
4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947347-1G OR947347-5G
APOSOR947347-1GEA 6020 CZK
APOSOR947347-1G APOSOR947347-5G
4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile 95%
4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040891
CAS číslo: 75391-57-0