Tisk…
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 2570 CZK
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261935
CAS číslo: 39900-63-5