Tisk…
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 6450 CZK
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BN₂O₃
MW: 206.01 g/mol
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235074
CAS číslo: 874290-64-9