Tisk…
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR947188-1G OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA 1820 CZK
APOSOR947188-1G APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684314
CAS číslo: 52898-49-4