Tisk…
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 3810 CZK
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BClNO₃
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235077
CAS číslo: 874460-03-4