Tisk…
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9468-1G OR9468-5G
APOSOR9468-1GEA 3940 CZK
APOSOR9468-1G APOSOR9468-5G
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235082
CAS číslo: 326496-51-9