Tisk…
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946796-1G OR946796-250MG
APOSOR946796-1GEA 9920 CZK
APOSOR946796-1G APOSOR946796-250MG
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Ethyl (2-aminophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 64460-85-1