Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946699-1G OR946699-5G
APOSOR946699-1GEA 5390 CZK
APOSOR946699-1G APOSOR946699-5G
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₈H₆ClN₃O
MW: 195.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01710628
CAS číslo: 1673-45-6