Tisk…
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946666-1G OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA 2820 CZK
APOSOR946666-1G APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
MW: 139.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845713
CAS číslo: 97421-13-1