Tisk…
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946530-1G OR946530-500MG OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA 9560 CZK
APOSOR946530-1G APOSOR946530-500MG APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126097
CAS číslo: 425675-94-1