Tisk…
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946508-1G OR946508-250MG
APOSOR946508-1GEA 22950 CZK
APOSOR946508-1G APOSOR946508-250MG
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one 95%
3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09722829
CAS číslo: 90032-83-0