3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946459-1G
OR946459-5G
APOSOR946459-1GEA
4400
CZK
APOSOR946459-1G
APOSOR946459-5G
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
3-Cyano-N-methylbenzamide
Vzorec:
C₉H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09939344 CAS číslo: 363186-09-8 |