Tisk…
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946440-10G OR946440-1G OR946440-5G
APOSOR946440-10GEA 14290 CZK
APOSOR946440-10G APOSOR946440-1G APOSOR946440-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08144121
CAS číslo: 36824-00-7