1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946386-1G
OR946386-5G
APOSOR946386-1GEA
8270
CZK
APOSOR946386-1G
APOSOR946386-5G
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₁₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04989720 CAS číslo: 43094-86-6 |