Tisk…
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946357-10G OR946357-1G OR946357-5G
APOSOR946357-10GEA 21490 CZK
APOSOR946357-10G APOSOR946357-1G APOSOR946357-5G
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208365
CAS číslo: 220875-88-7