Tisk…
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 1170 CZK
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Bod varu: 179…183 °C
Hustota: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130084
CAS číslo: 30318-99-1