Tisk…
2-Nitroimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9460-5G OR9460-1G
APOSOR9460-5GEA 1740 CZK
APOSOR9460-5G APOSOR9460-1G
2-Nitroimidazole 97%
2-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005185
CAS číslo: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III