Tisk…
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945994-1G OR945994-250MG
APOSOR945994-1GEA 18420 CZK
APOSOR945994-1G APOSOR945994-250MG
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₅H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18889704
CAS číslo: 63936-02-7