Tisk…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 1040 CZK
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, technická kvalita
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Bod varu: 228…232 °C
Bod tání: 13…16 °C
Hustota: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000108
CAS číslo: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2